Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integreret kapillærbeskytter
Artikelnummer. 16321974
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16321974 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16321974 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A31923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Applied Biosystems SeqStudio Integreret kapillærbeskytter (ICP ) bruges på SeqStudio Patron. Gelfyldt og er kun til engangsbrug.
De Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integreret kapillærbeskytter (ICP ) bruges på SeqStudio Patron. Den integrerede kapillærbeskytter beskytter kapillærenderne på patronen. Beskytteren er gelfyldt og er kun til engangsbrug.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje SeqStudio
Type Integreret kapillærbeskytter
Mængde 1 stk.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller våd is