Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Genetisk analysesystem med SmartStart
Artikelnummer. p-7138028
Skift visning
Indhold og opbevaring:
System + SmartStart + 1 års forlænget garanti
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
15925322 System + SmartStart + 1 års forlænget garanti 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15925322 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A35645
Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer er et fluorescensbaseret kapillærelektroforesesystem med 4 kapillærer, der er designet til at give brugerne en integreret oplevelse, som er nem, effektiv og alsidig til forskning i genetisk analyse.
  • Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer er et fluorescensbaseret kapillærelektroforesesystem med 4 kapillærer, der er designet til at give brugerne en integreret oplevelse, som er nem, effektiv og alsidig til forskning i genetisk analyse
  • Ved at kombinere en udvidet garanti med dit systemkøb kan du forlænge levetiden på din investering. Disse pakker inkluderer systemet, SmartStart og en udvidet garanti.
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv berøringsskærm for større brugervenlighed
  • Minimeret praktisk opsætningstid med integreret reagenspatron (SeqStudio Cartridge)
  • Applikationsfleksibilitet til at køre Sanger-sekventering og fragmentanalyse i samme kørsel
  • Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi eller kablet Ethernet-forbindelse
  • Web-aktiveret mulighed for fjernovervågning
  • Sporing af forbrugsvarer ved hjælp af radiofrekvensidentifikation (RFID)
  • SmartStart udføres af en Field Application Scientist (FAS) i dit laboratorium. SmartStart hjælper dig med:
  • Kom hurtigt i gang
  • Få forbindelse til dit lokale netværk og cloud
  • Vælg passende reagenser og forbrugsvarer, der opfylder dine behov
  • Indholdet vil variere afhængigt af dit videns- og erfaringsniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring System + SmartStart + 1 års forlænget garanti
Produktlinje SeqStudio
Type Genetic Analyzer
Varighed 1 års udvidet garanti