Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Beskrivelse
- Minimer den praktiske opsætningstid med alt-i-en-patron
- Spor forbrugsvarer ved hjælp af radiofrekvensidentifikation (RFID)
- Giver mulighed for 125 injektioner eller 500 rxns pr. patron
- Ansvarligt, enkelt og gratis genbrugsprogram
Ordreinfo
125 injektioner/500 rxns
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Kapillær længde | 28 cm |
| Til brug med (applikation) | Sekventering af sjældne varianter, resekventering, sammenlignende sekventering (somatiske mutationer - 10:50), fragmentanalyse (denaturering), kortlæsningssekventering, de novo-sekventering - lav til mellemstor kapacitet, sekventering af korte PCR-produkter |
| Produktlinje | SeqStudio |
| Type | Reagenspatron |
| Mængde | 125 injektioner/500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd is |