Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge v2
Artikelnummer. 16265342 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1000
Artikelnummer. Antal reaktioner
16265342 1000
1 options
Artikelnummer. 16265342 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A41331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18930.00 DKK
    17036.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1893.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SeqStudio™ Cartridge v2 er en alt-i-én, brugervenlig reagenspatron, der inkluderer kapillærer, universalpolymer, buffer og pumpe, der kræves for at køre på SeqStudio Genetic Analyzer System. Den universelle polymer giver fleksibilitet til at udføre Sanger-sekventering og fragmentanalyse på det samme instrument med den samme patron.
De vigtigste funktioner:
  • Minimer den praktiske opsætningstid med alt-i-en-patron
  • Spor forbrugsvarer ved hjælp af radiofrekvensidentifikation (RFID)
  • Forlænget holdbarhed på instrumentet på 6 måneder for patronen efter åbning
  • Giver mulighed for 250 injektioner eller 1.000 reaktioner pr. patron*
  • Ansvarligt, enkelt og gratis genbrugsprogram
* SeqStudio Cartridge v2 er optimeret til at fungere med den nyeste softwareversion til Seqstudio Genetic Analyzer. Sørg for, at Seqstudio Genetic Analyzer kører med den nyeste software, før du bruger denne patron.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sammenlignende sekventering (somatiske mutationer – 10:50), De Novo-sekventering - lav til mellemstor kapacitet, Fragmentanalyse (denaturering), Sjældne varianter, Resequencing, Kort PCR-produktsekventering, Kortlæsning af sekventering
Til brug med (udstyr) SeqStudio Genetic Analyzer System
Inkluderer Kapillærer, universalpolymer, buffer, pumpe
Antal reaktioner 1000
Størrelse 250 injektioner/1.000 reaktioner
Temperatur (metrisk) opbevaring Opbevares i køleskab (2 til 8 °C)
Længde (metrisk) Kapillærens længde: 28 cm