Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqScape™ Software v3.0, indledende licens
Artikelnummer. 15908206
Skift visning
Mængde:
1 licens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15908206 1 licens Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 15908206 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4474978
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dette er en indledende licens til SeqScape™ Software.
De SeqScape™ Software er en gensekventeringspakke designet til mutationsdetektion og -analyse, SNP-opdagelse og -validering, patogenundertypebestemmelse, allelidentifikation og sekvensbekræftelse. Det giver biblioteksfunktioner til sammenligning med en kendt gruppe af sekvenser, såvel som 21 CFR Part 11-funktionaliteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje SeqScape
Softwaretype Sekventeringsdataanalyse
Indhold og opbevaring Software/CD
Dataindtastning CE-sekventering (.ab1-filer)
Licens Initial
Operativsystem Windows 7 Pro
Produkttype SeqScape-software V3 .0 Indledende licens
Mængde 1 licens
Software kategori Understøtter filer fra alle AB Genetiske analyser