Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til Magnetic Universal Precision Gevindhætte
Artikelnummer. 11805000 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grå, Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11805000 Grå, Rød Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11805000
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 17 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Grå, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Butyl, PTFE
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (udstyr) Magnetisk Universal Precision Gevindhætte
Produkttype Septa