Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til Magnetic Universal Precision Gevindhætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Rød, Hvid
Sølv, Hvid, White
Materiale:
Aluminium, silikone, Silicone
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Blå, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |