Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til Magnetic Universal Precision Gevindhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11894990 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Rød, Hvid
Sølv, Hvid
Materiale:
Aluminium, Silikone
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11894990 Blå, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11815000 Blå gennemsigtig, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11825000 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11835000 Sølv, Hvid Aluminium, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11894990
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 17 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Blå, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm