Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til Magnetic Universal Precision Gevindhætte
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Blå gennemsigtig, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Magnetisk Universal Precision Gevindhætte |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Produkttype | Septa |