Få mere at vide
Hamilton™ Luer Lock Septum Adapter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Inkluderer Septa
Beskrivelse
- Prøver kan tilføjes eller fjernes fra den forseglede beholder ved hjælp af en anden sprøjte for at gennembore den udskiftelige septum
- 1 adapter og 12 septa medfølger
- Sampling og opbevaring applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning og opbevaring |
| Inkluderer | 12 erstatningssepta, 1 adapter |
| Produkttype | Septum adapter |
| Tilslutningstype | Luer |