Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 9 mm kort gevindhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10621981 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Gummi, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone, PTFE
Silikone
Silikone, PTFE
Farve:
Hvid
Hvid, Blå
Hvid, Rød
Rød, Hvid, Rød
Rød, Beige
Rød-Orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
9,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Farve Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10621981 Silikone Hvid, Rød 9 mm Pakke med 1000
11814820 PTFE Virginal Hvid 9,3 mm Pakke med 1000
11854820 Naturgummi, TEF Rød-Orange, Klarhed 9 mm Pakke med 1000
11874820 Gummi, PTFE Rød, Beige 9 mm Pakke med 1000
11864820 PTFE, Silikone, PTFE Rød, Hvid, Rød 9 mm Pakke med 1000
11884820 Silikone, PTFE Hvid, Blå 9 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10621981
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 9 mm Septa
•PTFE virginal• 53° kyst D• 0,2 mm tykkelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Hvid, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Silikone
Forspaltet Nej
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1 mm