Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 8-425 gevindhætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød, Red
Blå, Hvid
Blå Transparent, Hvid, White
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid, White
Sort
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikone, Silicone
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Descrizione
- 8 mm Septa
Specifica
Specifica
| Oversigt | Septa |
| Farve | Beige, Rød-orange |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto