Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Septa til autosamplerhætteglas til kromatografi
- Fisherbrand™ Septum til 8-425 gevindhætte
Fisherbrand™ Septum til 8-425 gevindhætte
Artikelnummer. 11821663 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød
Blå, Hvid
Blå Gennemsigtig, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid
Sort
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Gummi
PTFE, Silikone
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
15 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Materiale | Tykkelse (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11821663 | Hvid | PTFE Virginal | 0,25 mm | Pakke med 1000 |
| 11787557 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi, TEF | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11841653 | Blå, Hvid | PTFE, Silikone | 0,9 mm | Pakke med 1000 |
| 11872663 | Rød, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11850772 | Blå Gennemsigtig, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11828961 | Rød, Hvid | PTFE, Silikone | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11830772 | Fløde, Rød | PTFE, Silikone | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 12950841 | Beige, Rød-orange | PTFE | 1 mm | Pakke med 100 |
| 16160961 | Beige, Rød-orange | PTFE | 1 mm | - |
| 11858961 | Sort | Viton 1A | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11838961 | Sort | Viton 1A | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 11840772 | Mørkeblå, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11868961 | Grå, Rød | Butyl, PTFE | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 10258004 | Beige, Rød | PTFE, Gummi | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11848961 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi, TEF | 1 mm | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Artikelnummer.
11821663
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | PTFE Virginal |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 0,25 mm |