Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Septa til autosamplerhætteglas til kromatografi
- Fisherbrand™ Septum til 8-425 gevindhætte
Fisherbrand™ Septum til 8-425 gevindhætte
Artikelnummer. 11787557 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød
Blå, Hvid
Blå Gennemsigtig, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid
Sort
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Gummi
PTFE, Silikone
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
15 product options available for selection
| Produktkod. | Farve | Materiale | Tykkelse (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11787557 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi, TEF | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11841653 | Blå, Hvid | PTFE, Silikone | 0,9 mm | Pakke med 1000 |
| 11872663 | Rød, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11850772 | Blå Gennemsigtig, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11821663 | Hvid | PTFE Virginal | 0,25 mm | Pakke med 1000 |
| 11828961 | Rød, Hvid | PTFE, Silikone | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11830772 | Fløde, Rød | PTFE, Silikone | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 12950841 | Beige, Rød-orange | PTFE | 1 mm | Pakke med 100 |
| 16160961 | Beige, Rød-orange | PTFE | 1 mm | - |
| 11858961 | Sort | Viton 1A | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11838961 | Sort | Viton 1A | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 11840772 | Mørkeblå, Hvid | PTFE, Silikone | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11868961 | Grå, Rød | Butyl, PTFE | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 10258004 | Beige, Rød | PTFE, Gummi | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11848961 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi, TEF | 1 mm | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Produktkod.
11787557
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Brug rabatkode 27992
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Lägg i varukorgen
576.65 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | Septa |
| Farve | Rød-orange, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Naturgummi, TEF |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Produkttype | 1.3 mm |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?