Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 24-400 skruetrådshætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid
Blå, Hvid, White
Grå, Rød
Rød, Hvid
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Sølv, Hvid
Materiale:
Aluminium, Silikone
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikone
PTFE, silikone, Silicone
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |