Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 24-400 skruetrådshætte
Artikelnummer. 11815070 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid
Blå, Hvid
Grå, Rød
Rød, Hvid
Rød-Orange, Klarhed
Sølv, Hvid
Materiale:
Aluminium, Silikone
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11815070 Blå, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11835070 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,6 mm Pakke med 1000
11845070 Grå, Rød Butyl, PTFE 2,5 mm Pakke med 1000
11825070 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
16328387 Sølv, Hvid Aluminium, Silikone 3 mm -
12635887 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
15397827 Blå, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11815070
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 22 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Blå, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Ja
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm