Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 22mm PE, Kap
Artikelnummer. p-7113981 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød, Red
Rød-orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11865010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 19 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Blå gennemsigtig, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm