Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 22mm PE, Kap
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød, Red
Rød-orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Rød-orange, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Naturgummi, TEF |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |