Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 20 mm Crimp Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå gennemsigtig, Klarhed
Blå, Grå
Grå
Grå
Hvid
Mørkegrå
Sølv, Hvid
Type:
Frysetørringsprop
Injektionsprop
Septa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Blå gennemsigtig, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Septa |