Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Blå, Grå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Butyl, PTFE |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Crimp Cap |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Produkttype | Septa |