Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 20 mm Crimp Cap
Artikelnummer. 11805030 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå gennemsigtig, Klarhed
Blå, Grå
Grå
Grå
Hvid
Mørkegrå
Sølv, Hvid
Type:
Frysetørringsprop
Injektionsprop
Septa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11805030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 20 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Beige, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Type Septa