Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 20 mm Crimp Cap
Artikelnummer. 10602245 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå gennemsigtig, Klarhed
Blå, Grå
Grå
Grå
Hvid
Mørkegrå
Sølv, Hvid
Produkttype:
Frysetørringsprop
Injektionsprop
Septa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
10602245 Blå gennemsigtig, Hvid Septa Pakke med 1000
11845060 Grå Injektionsprop Pakke med 1000
11815020 Blå, Grå Septa Pakke med 1000
11825020 Grå Septa Pakke med 1000
10255044 Mørkegrå Septa Pakke med 1000
11895020 Sølv, Hvid Septa Pakke med 1000
11805030 Beige, Hvid Septa Pakke med 1000
12666505 Blå gennemsigtig, Klarhed Septa Pakke med 1000
11627958 Grå Frysetørringsprop Pakke med 2000
15373696 Hvid Septa Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10602245
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 20 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Blå gennemsigtig, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Produkttype Septa