Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 18mm PP skruelåg
Artikelnummer. 11917061 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød
Grå, Rød
Rød, Hvid
Rød, Hvid
Rød-Orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11917061 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,6 mm Pakke med 1000
11844990 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11874990 Grå, Rød Butyl, PTFE 2 mm Pakke med 1000
11884990 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11767607 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11854990 Blå gennemsigtig, Hvid PTFE, Silikone 1,7 mm Pakke med 1000
11777607 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1 mm Pakke med 1000
15592330 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11917061
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 16 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Grå, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale Butyl, PTFE
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.