Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 18mm PP skruelåg
Artikelnummer. 11874990 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød
Grå, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikone
PTFE, silikone, Silicone
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11874990
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 16mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Grå, Rød, Red
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale Butyl, PTFE, PTFE
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 2 mm