Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 18mm PP skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11854990 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød
Grå, Rød
Rød, Hvid
Rød, Hvid
Rød-Orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11854990 Blå gennemsigtig, Hvid PTFE, Silikone 1,7 mm Pakke med 1000
11844990 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11917061 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,6 mm Pakke med 1000
11874990 Grå, Rød Butyl, PTFE 2 mm Pakke med 1000
11884990 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11767607 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11777607 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1 mm Pakke med 1000
15592330 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11854990
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 16 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Blå gennemsigtig, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,7 mm