Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 18mm PP skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Grå, Rød
Grå, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikone
PTFE, silikone, Silicone
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |