Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 13 mm Crimp Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Grå, Gray
Grå, Rød
Grå, Rød, Red
Rød-orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Grå, Rød, Red |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Butyl, PTFE, PTFE |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |