Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 13 mm Crimp Cap
Artikelnummer. 11814960 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Grå, Rød
Grå, Rød
Rød-orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11814960 Blå, Grå Butyl, PTFE 2 mm Pakke med 1000
11824960 Rød-orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11834960 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,6 mm Pakke med 1000
11844960 Grå, Rød Butyl, PTFE 2 mm Pakke med 1000
11854960 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11814960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 13mm
  • Bærermaterialer har forskellige fysiske og kemiske egenskaber, temperaturbestandighed, genforseglbarhed, renhed, hårdhed og tykkelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Septa
Farve Blå, Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Butyl, PTFE
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 2 mm