Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 13-425 skruelåg
Artikelnummer. 11834950 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød-Orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11834950 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1 mm Pakke med 1000
11894950 Blå gennemsigtig, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11757597 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11814950 Rød-orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11824950 Blå, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11894940 Fløde, Rød PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11804950 Hvid PTFE Virginal 0,25 mm Pakke med 1000
11844950 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11834950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 12mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Rød-Orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Naturgummi, TEF
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1 mm