Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 13-425 skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Blå, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Ja |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |