Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 13-425 skruelåg
Artikelnummer. 11804950 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Rød-Orange, Klarhed
Materiale:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11804950 Hvid PTFE Virginal 0,25 mm Pakke med 1000
11834950 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1 mm Pakke med 1000
11894950 Blå gennemsigtig, Hvid PTFE, Silikone 1,3 mm Pakke med 1000
11757597 Grå, Rød Butyl, PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11814950 Rød-orange, Klarhed Naturgummi, TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11824950 Blå, Hvid PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11894940 Fløde, Rød PTFE, Silikone 1,5 mm Pakke med 1000
11844950 Rød, Hvid PTFE, Silikone 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11804950
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 12 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale PTFE Virginal
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 0,25 mm