Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 11 mm Crimp Cap
Artikelnummer. 11864860 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-Orange, Red-Orange
Blå, Hvid, White
Creme, Rød, Red
Grå, Rød, Red
Mørkeblå, Hvid, White
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Sort
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11864860
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 11mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Creme, Rød, Red
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale PTFE, Silicone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm