Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 11 mm Crimp Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-Orange, Red-Orange
Blå, Hvid, White
Creme, Rød, Red
Grå, Rød, Red
Mørkeblå, Hvid, White
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Sort
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Viton 1A |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |