Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 11 mm Crimp Cap
Artikelnummer. 11804870 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-Orange
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød, Hvid
Rød-Orange, Klarhed
Sort
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11804870 Rød-Orange, Klarhed 1 mm Pakke med 1000
11824870 Sort 1 mm Pakke med 1000
15512310 Rød-Orange, Klarhed 1,3 mm Pakke med 1000
11834870 Mørkeblå, Hvid 1,3 mm Pakke med 1000
11854860 Rød, Hvid 1 mm Pakke med 1000
11864860 Fløde, Rød 1,5 mm Pakke med 1000
11854870 Grå, Rød 1,3 mm Pakke med 1000
11894860 Blå, Hvid 1,5 mm Pakke med 1000
10041204 Rød, Hvid 1,3 mm Pakke med 1000
11864870 Beige, Rød-Orange 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11804870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • 11mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Rød-Orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Naturgummi, TEF
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1 mm