Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 10-425 gevindhætte
Artikelnummer. p-7113898 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid
Hvid
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Materiale:
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
PTFE, silikone, Silicone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11350850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 9.4 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm