Få mere at vide
Fisherbrand™ Septum til 10-425 gevindhætte
Artikelnummer. 11350850 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid
Hvid
Rød, Hvid
Rød, Hvid
Rød-Orange, Klarhed
Materiale:
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Pakningsstørrelse
11350850 Rød, Hvid PTFE, Silikone Pakke med 1000
11834820 Rød, Hvid PTFE, Silikone Pakke med 1000
11824820 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi, TEF Pakke med 1000
10422614 Hvid PTFE Virginal Pakke med 1000
11844820 Blå, Hvid PTFE, Silikone Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11350850
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 9.4 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm