Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sørg for optimal ydeevne af dit GC-instrument med udluftnings- og temperaturoptimeret Thermo Scientific™ BTO og TR-Grøn Septa. Disse septa er lavet af silikone med lavt udløb og har fremragende mekaniske egenskaber, er ideelle til krævende GC-MS-applikationer og kan bruges pålideligt op til 400° C.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Septum med lav kerne |
| Oversigt | Marathon; 11 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C |
| Temperatur (metrisk) Maks | 350 °C |
| Til brug med (udstyr) | Spor og fokus GC-instrumenter |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11 mm |
| Mængde | 50 (Blister Pk.) |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.