Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. 15294543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
BTO Septa; 9 mm; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 11 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 11,5 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 12,7 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
Marathon; 11 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Marathon; 17 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Marathon; 9 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Maraton
TR-Blå; 11 mm dia.; Maks. Temp. 200 °C til 250 °C
TR-Blå; 9 mm dia.; Maks. Temp. 200 °C til 250 °C
TR-Blå
TR-grøn; 11 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 12,7 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 17 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 9 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Diameter (metrisk) Indvendig:
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Maks:
200 °C til 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Mængde:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (Glas)
50 (blisterpakning)
50 (glaskrukke)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 15294543
Brand: Thermo Scientific™ 313B3211
Brug lav blødning, robust BTO Septa til krævende GC-MS applikationer.
Sørg for optimal ydeevne af dit GC-instrument med udluftnings- og temperaturoptimeret Thermo Scientific™ BTO og TR-Grøn Septa. Disse septa er lavet af silikone med lavt udløb og har fremragende mekaniske egenskaber, er ideelle til krævende GC-MS-applikationer og kan bruges pålideligt op til 400° C.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Low Coring Silicone
Oversigt TR-Blå
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C til 250 °C
Til brug med (udstyr) Trace and Focus GC Instruments
Materiale Silicone
Diameter (metrisk) Indvendig 17 mm
Mængde 50 (Glas)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.