Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografi forsyninger
- Kromatografi Septa
- Thermo Scientific™ Septa
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. 10641324 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Oversigt | Diameter (metrisk) Indvendig | Temperatur (metrisk) Maks | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10641324 | BTO | 17 mm | 300 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 10513035 | BTO | 12,7 mm | 400 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 10293553 | BTO | 11,5 mm | 400 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 11998409 | TR-Green | 17 mm | 300 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 11908419 | TR-Green | 12,7 mm | 350 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 11918419 | TR-Green | 11 mm | 350 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 11928419 | TR-Green | 9 mm | 350 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 10384563 | BTO | 9 mm | 400 °C | 50 (glaskrukke) | Pakke med 50 |
| 15320431 | BTO | 11,5 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15340431 | BTO | 11 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15360431 | BTO | 9 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15300431 | BTO | 12,7 mm | 400 °C | 48 (Blister Pk.) | Pakke med 48 |
| 15294543 | TR-Blue | 17 mm | 200 °C til 250 °C | 50 (glaskrukke) | Hver |
| 15274543 | TR-Blue | 11,5 mm | 200 °C til 250 °C | 50 (glaskrukke) | Hver |
| 15264543 | TR-Blue | 11 mm | 200 °C til 250 °C | 50 (glaskrukke) | Hver |
| 15254543 | TR-Blue | 9 mm | 200 °C til 250 °C | 50 (glaskrukke) | Hver |
| 15380431 | TR-Green | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) | Pakke med 48 |
| 15320441 | TR-Green | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15244543 | Maraton | 17 mm | 300 °C | 50 (glaskrukke) | Hver |
| 15360441 | Maraton | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) | Pakke med 48 |
| 15380441 | Maraton | 11,5 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15300451 | Maraton | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15320451 | Maraton | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
| 15340441 | TR-Green | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Pakke med 50 |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Sørg for optimal ydeevne af dit GC-instrument med udluftnings- og temperaturoptimeret Thermo Scientific™ BTO og TR-Grøn Septa. Disse septa er lavet af silikone med lavt udløb og har fremragende mekaniske egenskaber, er ideelle til krævende GC-MS-applikationer og kan bruges pålideligt op til 400° C.
- Forskellige materialer og temperaturgrænser for alle applikationer
- Til brug i Thermo Scientific™ TRACE™ og FOCUS™ GC'er og instrumenter fra andre producenter
- Fri for forurening i individuelle blisterpakninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lavt blødningsseptum |
| Oversigt | BTO |
| Temperatur (metrisk) Maks | 300 °C |
| Til brug med (udstyr) | Spor og fokus GC-instrumenter |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 17 mm |
| Mængde | 50 (glaskrukke) |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.