Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. 10384563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
BTO Septa; 9 mm; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 11 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 11,5 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 12,7 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm dia.; Maks. Temp. 400 °C
Marathon; 11 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Marathon; 17 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Marathon; 9 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Maraton
TR-Blå; 11 mm dia.; Maks. Temp. 200 °C til 250 °C
TR-Blå; 9 mm dia.; Maks. Temp. 200 °C til 250 °C
TR-Blå
TR-grøn; 11 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 12,7 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 17 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
TR-grøn; 9 mm dia.; Maks. Temp. 350 °C
Diameter (metrisk) Indvendig:
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Maks:
200 °C til 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Mængde:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (Glas)
50 (blisterpakning)
50 (glaskrukke)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 10384563
Brand: Thermo Scientific™ 31303240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug lav blødning, robust BTO Septa til krævende GC-MS applikationer.
Sørg for optimal ydeevne af dit GC-instrument med udluftnings- og temperaturoptimeret Thermo Scientific™ BTO og TR-Grøn Septa. Disse septa er lavet af silikone med lavt udløb og har fremragende mekaniske egenskaber, er ideelle til krævende GC-MS-applikationer og kan bruges pålideligt op til 400° C.
  • Forskellige materialer og temperaturgrænser for alle applikationer
  • Til brug i Thermo Scientific™ TRACE™ og FOCUS™ GC'er og instrumenter fra andre producenter
  • Fri for forurening i individuelle blisterpakninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Lavt blødningsseptum
Oversigt BTO Septa; 9 mm; Maks. Temp. 400 °C
Temperatur (metrisk) Maks 400 °C
Til brug med (udstyr) Spor og fokus GC-instrumenter
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Indvendig 9 mm
Mængde 50 (glaskrukke)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.