missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Septa N 20 Crimp Neck Vial

Artikelnummer. 10433001 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Crystal Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10433001

Brand: Macherey-Nagel™ 70207

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Farve Crystal Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 23.25 mm
Septum Septa N 20
Temperaturområde (metrisk) 10°C to 30°C
Højde (metrisk) 75.5 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.