Få mere at vide
Hamilton™ Septa, Low Bleed High Temp., Plug style for Shimadzu instrumenter
Artikelnummer. 10176552
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maks:
300 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maks Pakningsstørrelse
10176552 300 °C Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10176552 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 75837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1193.34 DKK / Pakke med 50
    Spare 96.66 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026