Få mere at vide
Hamilton™ Septa, lav udluftning høj temperatur, 5,0 mm DIA (50/PK)
Beskrivelse
Specifikationsark
- Diameter– 5 mm (0,197 tommer)
- Maksimal temperatur– 400 °C / 752 °F
- Tykkelse– 3,00 mm (0,118 tommer)
- Salgsmængde– 50/pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lavblødning Højtemperatur Septum |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |