Få mere at vide
Hamilton™ Septa, høj temperatur
Artikelnummer. 10150601
Skift visning
Mængde:
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150601 12 stk./pakke Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 10150601 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 75803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    221.55 DKK / Pakke med 12
    Spare 18.45 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Produkttype Septum
Temperatur (metrisk) Maks 212 °C
Materiale Silikongummi med PTFE-bagside
Mængde 12 stk./pakke