Få mere at vide
Hamilton™ Septa, høj temperatur, 9,5 mm DIA (12/PK)
Artikelnummer. 11503014
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11503014 9,5 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11503014 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 75804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    221.55 DKK / Pakke med 12
    Spare 18.45 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
High Temperature Septa er lavet af prækonditioneret PTFE/silikonegummi.
  • Diameter– 9,5 mm (0,374 tommer)
  • Maksimal temperatur– 212 °C / 414 °F
  • Materiale– Silikongummi med PTFE bagside
  • Tykkelse– 3,18 mm (0,125 tommer)
  • Salgsmængde– 12 septa pr pakke
Tekniske data
Produkttype Høj temperatur septum
Diameter (metrisk) Indvendig 9,5 mm