Få mere at vide
Hamilton™ Septa, høj temperatur, 7,0 mm DIA (12/PK)
Beskrivelse
- Diameter-7 mm (0,276 tommer)
- Maksimal temperatur - 212 °C / 414 °F
- Materiale-PTFE-bagsidet silikonegummi
- Tykkelse-3,18 mm (0,125 tommer)
- Salgsmængde - 12 septa pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Højtemperaturseptum |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7,0 mm |