Få mere at vide
Hamilton™ Septa, høj temperatur, 6,35 mm DIA (12/PK)
Artikelnummer. 11593004
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11593004
Brand: Hamilton™ 75801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Temperature Septa er lavet af prækonditioneret PTFE/silikonegummi.
Specifikationsark
  • Diameter– 6,35 mm (0,250 tomme)
  • Maksimal temperatur– 212 °C / 414 °F
  • Materiale– Silikongummi med PTFE bagside
  • Tykkelse– 3,18 mm (0,125 tommer)
  • Salgsmængde– 12 septa pr pakke
Tekniske data
Type Høj temperatur septum
Diameter (metrisk) Indvendig 6,35 mm