Få mere at vide
Hamilton™ Septa, høj temperatur, 12,0 mm DIA (12/PK)
Artikelnummer. 10038360
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10038360 12 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 10038360 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 75813
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Temperature Septa er lavet af prækonditioneret PTFE/silikonegummi.
  • Diameter– 12 mm
  • Maksimal temperatur– 212 °C / 414 °F
  • Materiale– Silikongummi med PTFE bagside
  • Tykkelse– 3,18 mm (0,125 tommer)
  • Salgsmængde– 12 septa pr pakke
Tekniske data
Type Høj temperatur septum
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm