Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 384-Well Plates, for 3500/SeqStudio™ Flex
Produktkod. 15819856 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
20 each
Förpackningsstorlek:
Each
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15819856 20 each Each
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15819856 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4412520
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
These septa for 384-well plates are for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers.
These septa for 384-well plates are for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 20 each
Format 384-well Plate
For Use With (Equipment) 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers
Product Type Septa Plate
Shipping Condition Room Temperature
Content And Storage This product contains 20 septa.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.