Få mere at vide
Applied Biosystems™ Septa Cathode Buffer Container, til 3500 og SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 12618343 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 containere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12618343 10 containere Hver
1 options
Artikelnummer. 12618343 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4860.00 DKK
    4325.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 534.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse skillevægge er til begge rum i katodebufferbeholderen til brug med 3500-seriens genetiske analysatorer.
These septa are for both compartments of the Cathode Buffer Container and are for use with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 containere
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Produkttype Septa Cathode Buffer Container
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder 10 septa.